テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI Key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S104-BULK:
S104-VAR:
S104-5G:
S104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)