おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 500 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
DNA amplification: suitable
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
qPCR: suitable
入力
purified RNA
適合性
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad iCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
QuantStudio™
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
For Research Use Only.
Application Note
Additional Materials Required but Not Included:
- RNA templates, primers and probes
- Optical-grade qPCR tubes, plates, sealing films, and aerosol-resistant pipette tips
Compatible Instruments:
*50X ROX Reference Dye I
Applied Biosystems 7000/7300/7700/7900, Applied Biosystems StepOne™/StepOnePlus™
**50X ROX Reference Dye II
Applied Biosystems 7500/ViiA™7, QuantStudio, Stratagene Real-time PCR Systems, Rotor-gene® 3000
NO ROX Reference Dye
Bio-Rad iCyclers/ CFX96™/ CFX384™, Roche® Light Cyclers, QIAGEN/Corbett Systems, Eppendorf Mastercyclers®.
特徴および利点
- Ready-to-use one-step RT-qPCR probe kit with all components for RT-qPCR (except primers, probes and template RNA)
- Uses the robust ABScript II Reverse Transcriptase (RT), which provides reliable and efficient reverse transcription on a wide range of RNA template amount
- This one-step kit improves sensitivity and effectively prevents contamination
- Flexible format, as the ABScript II One Step RT-qPCR Probe Kit includes two separate 50X concentrations of the ROX (passive reference) dye, to be added as required by specific qPCR instruments.
構成
One Step Probe HS Taq
ABScript II RT Enzyme Mix
50X ROX Dye I *
50X ROX Dye II **
RNase-free ddH2O
See datasheet for more information.
Reaction Size
Reaction size is based on a 50 uL reaction volume.
The 2x One Step RT-qPCR Probe Buffer is supplied in the following volumes:
20RXN: 0.5 mL
100RXN: 2.5 mL
500RXN: 1.25 mL
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
RT-qPCRまたは定量的逆転写PCR法は、逆転写と定量的PCRまたはリアルタイムPCRの働きを組み合わせて特定のターゲットを増幅し検出するものです。RT-qPCRには、遺伝子発現レベルの定量化、RNA干渉(RNAi)の検証、ウイルスなどの病原体の検出など、さまざまな用途があります。
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.