グレード
anhydrous
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
品質
free-flowing
損失
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI Key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
RDD004-BULK-PC:
RDD004-VAR:
RDD004-1KG:
RDD004-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.