安全性情報
RAB0931
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL6 / Interleukin-6 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
rhesus monkey
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rhesus macaque ... IL6(705819)
詳細
The IL6 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-6 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum. The IL6 (interleukin-6) gene is mapped to human chromosome 7p15.3.[1] IL6 (interleukin-6) induces B-cell differentiation and is a primary regulator of inflammation. IL6 regulates tumor proliferation and inhibits apoptosis.[2] It contributes to the disease progression of coronary artery disease.[3]
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The-174 G> C interleukin-6 gene polymorphism is associated with angiographic progression of coronary artery disease over a 4-year period.
Toutouzas K, et al.
Hellenic Journal of Cardiology : HJC = Hell?nik? Kardiologik? epithe?r?s?, 58(1), 80-86 (2017)
The human obesity gene map: the 2003 update.
Snyder E E, et al.
Obesity Research, 12(3), 369-439 (2004)
Association Between the IL-6 rs1800795 Polymorphism and the Risk of Cervical Cancer: A Meta-Analysis of 1210 Cases and 1525 Controls.
Liu H, et al.
Technology in Cancer Research & Treatment, 16(5), 662-667 (2017)