安全性情報
RAB0884
Sigma-Aldrich
Rat Ccl20 / C-C Motif Chemokine 20 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥138,000
¥138,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥138,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥138,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8.5 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Chemokine (C-C motif) ligand 20.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Jafarzadeh et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 53(3), 500-505 (2014-01-08)
Chemokines play an important role in the autoimmune diseases. The aim of this study was to investigate the levels of CCL20 and a polymorphism [-786C > T (rs6749704)] in the chemokine gene in patients with multiple sclerosis (MS). The blood samples were
Christine Hartoonian et al.
Molecular biology reports, 41(9), 5943-5952 (2014-06-29)
Plasmid DNA vaccination is a promising vaccine platform for prevention and treatment of infectious disease. Enhancement of the DNA vaccine potency by co-inoculation of immunoadjuvant has been shown to be an effective strategy. Modulation of dendritic cells and T-cells locomotion
Rulan Jiang et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 59(5), 642-652 (2014-07-08)
Lactoferrin (Lf) is an iron-binding glycoprotein present in high concentration in human milk. It is a pleiotropic protein and is involved in diverse bioactivities, such as stimulation of cell proliferation and differentiation, immune competence, antimicrobial activities, anti-infection, and anticancer activities.