安全性情報
RAB0786
Sigma-Aldrich
Mouse Ahsg / Alpha-2-HS-glycoprotein ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 ng/mL
standard curve range: 8.192-2000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ahsg(11625)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Fetuin A/AHSG.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ditte Hansen et al.
BMC nephrology, 15, 130-130 (2014-08-13)
The risk of cardiovascular disease is tremendously high in dialysis patients. Dialysis patients treated with vitamin D analogs show decreased cardiovascular morbidity and mortality compared with untreated patients. We examined the influence of two common vitamin D analogs, alfacalcidol and
H Koseki et al.
Cryo letters, 34(1), 10-19 (2013-02-26)
In order to determine a suitable condition for osteoblasts cryopreservation, murine osteoblasts were freezed by programmed freezer with a magnetic field (CAS freezer). After 7 days cryopreservation at -150°, the number of survival cells immediately after thawing and the growth