Merck
RAB0500
Sigma-Aldrich
Human p53 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
Cellular tumor antigen p53 is a tumor-suppressor protein that comprises transactivation at N-terminus, central sequence-specific DNA-binding domain, and regulatory domain at C-terminus.[1] It plays a key role in autophagy regulation. It inhibits tumors and acts as a cellular stress sensor especially during nutrient deprivation, hypoxia, and ribosome dysfunction.[2] The Human p-53 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human p-53 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human p53
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human p53 ELISA Kit has been used for quantifying p53 using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in human myeloma RPMI-8226 cells,[3] human colorectal cancer HCT-116 cells,[4] human breast cancer MCF-7 cells[5] and human leukemiaHL-60 cells.[6]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
p53 at a glance.
Colleen A Brady et al.
Journal of cell science, 123(Pt 15), 2527-2532 (2010-10-14)
Evaluation of roscovitine anticancer agent as a reference compound for cancer and apoptosis studies
Taha H, et al.
JIMD Reports null
Mohammed K Abd Elhameid et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(10), 939-952 (2018-08-17)
A new series of pyridine and pyrimidine derivatives is designed and synthesized as potential antitumor molecules. The tested compounds show promising in vitro cytotoxic activity against HL-60 cell line as eight compounds: 4, 6, 11, 13, 14, 15, 18 and
Wei Li et al.
Oncology letters, 9(4), 1719-1724 (2015-03-20)
Curcumin is an inexpensive, natural plant ingredient with protease inhibitor effects. The present study aimed to analyze the inhibitory effects of curcumin on the multiple myeloma (MM) RPMI 8226 cell line, and examine the underlying mechanism that promotes the apoptosis
Karen H Vousden et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 8(4), 275-283 (2007-03-24)
As a component of the response to acute stress, p53 has a well established role in protecting against cancer development. However, it is now becoming clear that p53 can have a much broader role and can contribute to the development