Merck
RAB0494
Sigma-Aldrich
Mouse TRANCE ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥87,100
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥87,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The Mouse Trance ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Trance in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse TRANCE
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiang Huang et al.
Bone, 66, 306-314 (2014-06-17)
Reactive oxygen species (ROS) are a significant pathogenic factor of osteoporosis. Ginsenoside-Rb2 (Rb2), a 20(S)-protopanaxadiol glycoside extracted from ginseng, is a potent antioxidant that generates interest regarding the bone metabolism area. We tested the potential anti-osteoporosis effects of Rb2 and
Jiang Lin et al.
Infection and immunity, 82(10), 4127-4134 (2014-07-23)
Toll-like receptors (TLRs) play a key role in the innate immune responses to periodontal pathogens in periodontal disease. The present study was performed to determine the roles of TLR2 and TLR4 signaling in alveolar bone resorption, using a Porphyromonas gingivalis-associated
Regulation of Osteoblast Differentiation by Acid-Etched and/or Grit-Blasted Titanium Substrate Topography Is Enhanced by 1,25(OH)2D3 in a Sex-Dependent Manner.
Olivares-Navarrete R, Hyzy SL, Boyan BD, et al.
BioMed Research International, 2015, 365014-365014 (2015)
Stella Bernardi et al.
Molecular and cellular endocrinology, 394(1-2), 13-20 (2014-07-08)
Inflammation is believed to link obesity to insulin resistance, as in the setting of metabolic syndrome (MetS). Osteoprotegerin (OPG) is a soluble protein that seems to exert proatherogenic and prodiabetogenic effects. This study aims at determining OPG levels in MetS
C A Simpson et al.
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 25(10), 2383-2388 (2014-06-15)
We compared circulating levels of Wnt inhibitors among patients with high bone mass mutations in LRP5, unaffected kindred, and unrelated normal controls. Inhibitors were unchanged in affected and unaffected kindred. We saw no meaningful differences between controls and affected individuals.