安全性情報
RAB0239
Sigma-Aldrich
Mouse IGFBP-5 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.12-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Igfbp5(16011)
詳細
The Mouse IGFBP-5 (Insulin-like growth factor binding protein 5) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Mouse IGFBP-5 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse IGFBP5
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)