安全性情報
RAB0231
Sigma-Aldrich
Mouse IGF-II ELISA Kit
for cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1500 pg/mL
standard curve range: 2.3-150 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Igf2(16002)
詳細
The Mouse IGF-II ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IGF-II in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse IGF-II
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mototsugu Nagao et al.
European journal of endocrinology, 184(1), 41-49 (2020-10-29)
In insulin-like growth factor II (IGF-II) producing non-islet cell tumor hypoglycemia (NICTH), high molecular weight forms of IGF-II (big IGF-II) are produced as a cause of spontaneous hypoglycemia. MicroRNA (miRNA)-483 family, encoded in an intron lesion of IGF2 gene, is
Davide Serrano et al.
Nutrients, 13(2) (2021-01-29)
Obesity and diet are associated with colorectal cancer (CRC) risk, and microbiome could mediate this risk factor. To investigate this interaction, we performed a case-control study (34 CRC cases and 32 controls) and analyzed fecal microbiota composition using 16S rRNA
Higher Maternal Protein Intake during Pregnancy Is Associated with Lower Cord Blood Concentrations of Insulin-like Growth Factor (IGF)-II, IGF Binding Protein 3, and Insulin, but Not IGF-I, in a Cohort of Women with High Protein Intake.
Karen M Switkowski et al.
The Journal of nutrition, 147(7), 1392-1400 (2017-06-09)
Brian Dwyer et al.
Protein expression and purification, 170, 105589-105589 (2020-02-07)
The cation-independent mannose-6-phosphate receptor (CI-M6PR, aka insulin-like growth factor II receptor or IGFIIR) is a membrane protein that plays a central role in the trafficking of lysosomal acid hydrolases into lysosomes via mannose-6-phosphate (M6P) binding domains. In order to maintain
Meng-Nan Yang et al.
Pediatric research, 87(5), 946-951 (2019-12-01)
Retinol-binding protein 4 (RBP-4) is an adipokine involved in regulating insulin sensitivity which would affect fetal growth. It is unclear whether RBP-4 is associated with fetal overgrowth, and unexplored which fetal growth factor(s) may mediate the association. In the Shanghai