Merck
RAB0029
Sigma-Aldrich
Human BMP-4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BMP4(652)
詳細
The Human BMP-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human BMP-4 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human BMP4
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simone Bersini et al.
eLife, 9 (2020-09-09)
Vascular dysfunctions are a common feature of multiple age-related diseases. However, modeling healthy and pathological aging of the human vasculature represents an unresolved experimental challenge. Here, we generated induced vascular endothelial cells (iVECs) and smooth muscle cells (iSMCs) by direct
Guillermo Agustín Videla Richardson et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 26(1), 43-61 (2015-03-27)
Although BMP4-induced differentiation of glioma stem cells (GSCs) is well recognized, details of the cellular responses triggered by this morphogen are still poorly defined. In this study, we established several GSC-enriched cell lines (GSC-ECLs) from high-grade gliomas. The expansion of
Yuan Cao et al.
Cancer research, 74(18), 5091-5102 (2014-09-17)
The TGFβ growth factor family member BMP4 is a potent suppressor of breast cancer metastasis. In the mouse, the development of highly metastatic mammary tumors is associated with an accumulation of myeloid-derived suppressor cells (MDSC), the numbers of which are
Silvia Calpe et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(11), 2527-2540 (2015-09-10)
Bone morphogenetic proteins (BMP) have important but distinct roles in tissue homeostasis and disease, including carcinogenesis and tumor progression. A large number of BMP inhibitors are available to study BMP function; however, as most of these antagonists are promiscuous, evaluating
質問
  1. Can you please provide information on the detection of amino acids, including the specific range?
    1 回答
    1. We have not conducted epitope mapping, but the available antibody specificity information is provided below:
      Capture and Detection Antibody:
      - Source: Monoclonal Mouse IgG2B
      - Immunogen: Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMP-4 (aa293-408)
      - Accession# P12644