Merck
RAB0013
Sigma-Aldrich
Human ALCAM ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Activated leukocyte cell adhesion molecule, CD166 antigen
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ALCAM(214)
詳細
The Human ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human ALCAM in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human ALCAM
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shaobing Xie et al.
International immunopharmacology, 88, 106975-106975 (2020-11-14)
Activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) plays an important role in T cell activation and immune response, but the role of ALCAM in allergic rhinitis (AR) remains unclear. The objective of the current study was to validate serum ALCAM as
Huihua Ding et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 122-122 (2020-05-29)
Lupus nephritis (LN) is one of the most severe complications of SLE patients. We aim to validate urinary ALCAM as a biomarker in predicting renal disease histpathology in a Chinese lupus cohort. In this cross-sectional study, a total of 256
Y S Kim et al.
Clinical and experimental immunology, 192(2), 151-164 (2018-01-25)
Food allergy is a major public health problem. Studies have shown that long-term interactions between activated leucocyte cell adhesion molecule (ALCAM/CD166) on the surface of antigen-presenting cells, and CD6, a co-stimulatory molecule, influence immune responses. However, there are currently no