保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
色
red to orange
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H]1C)C(=O)OC)c5c(nc6cc(C)ccn56)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-27(18-19)44-32-29-30-37(49)25(7)39-31(29)40(51)43(8,57-39)56-17-15-26(54-9)22(4)28(42(53)55-10)23(5)36(48)24(6)35(47)20(2)12-11-13-21(3)41(52)45-33(34(32)46)38(30)50/h11-18,20,22-24,26,28,35-36,47-50H,1-10H3,(H,45,52)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23-,24-,26+,28+,35-,36-,43+/m1/s1
InChI Key
HIYLTQREEOINNF-HTEWPBCCSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:好気性・嫌気性のグラム陽性菌・グラム陰性菌ブドウ球菌連鎖球菌、腸球菌の菌種に対して活性であり、腸内細菌科の菌種に対してそれよりも低い活性を示します†。
調製ノート
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9904-VAR:
R9904-BULK:
R9904-5G:
R9904-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)