Merck
R6651
Reversible 96 well rack
pink
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥13,710
¥13,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥13,710
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.15
¥13,710
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 96 x 0.5-2 mL tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2345E
テクニック
PCR: suitable
サイズ
246x121x50 mm
pink
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This rack accommodates 96 × 0.5 mL microcentrifuge tubes on one side, or 96 × 1.5 - 2.0mL microcentrifuge tubes on the other. The rack is arranged in the standard 8 × 12 array. It features a handy snap-in-place lid, and easy to grasp tabs on each end of the rack. Grid lines are molded on the side of the rack that accommodates the smaller tubes making it easier to see the wells. Raised rings are molded on the other side of the rack making it easier to replace the 1.5 - 2.0 mL tubes from those wells.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)