クローン
1D4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, bovine
テクニック
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
R5403-100UL:
R5403-BULK:
R5403-VAR:
R5403-100UG:
R5403-100UL-PW:
試験成績書(COA)