表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥62,700 |
250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥140,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-622-2
Beilstein/REAXYS Number:
1723317
MDL number:
¥62,700
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
InChI key
SHZGCJCMOBCMKK-GASJEMHNSA-N
General description
Application
6-デオキシ-D-グルコースは、円偏光二色性測定法の標準物質として使用されています。また、顕微鏡による研究のために飢餓状態のDictyostelium(細胞性粘菌の一種) HMX44A.atg1-1細胞を培養するための糖としても使用されています。[3]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
![2-デオキシ-2-[(7-ニトロ-2,1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)アミノ]-D-グルコース ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/104/527/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79/640/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79.png)