安全性情報
R352-05A
Sigma-Aldrich
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells: RPASMC, adult
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
製品R352-05Aは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
rat pulmonary artery (healthy adult)
包装
pkg of 500,000 cells
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
成長モード
Adherent
形態
smooth muscle
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cardiovascular diseases
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (RPASMC) provide a useful in vitro model to study cellular and molecular mechanisms of pulmonary hypertension characterized by hyperproliferation of pulmonary artery smooth muscle cells.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
細胞株の由来
Artery
アプリケーション
Cell growth, signaling, receptor transactivation and suppression, vascular remodeling.
構成
Rat Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
品質
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
調製ノート
  • 2nd passage, >500,000 cells in Rat Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
  • Can be cultured at least 12 doublings
継代と培養方法
Please refer to the RPASMC Culture Protocol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R352-05A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)