由来生物
bakers yeast
フォーム
lyophilized powder
比活性
50-100 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
その他の活性
phosphoriboisomerase, alcohol dehydrogenase, transketolase, and transaldolase <0.1%
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R3251-25UN:
R3251-50UN-PW:
R3251-50UN:
R3251-25UN-PW:
R3251-VAR:
R3251-BULK:
R3251-5UN:
R3251PROC:
R3251-PH:
アクティブなフィルタ