218719
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567
The Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567 controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567, 3-(3-Chlorophenoxymethyl)-1-(tetrahydropyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine, HCl, CKI Inhibitor III, PF-4800567
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
beige
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1C(COC3=CC=CC(Cl)=C3)=NN2C4CCOCC4
InChI
1S/C17H18ClN5O2/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21)
InChI Key
AUMDBEHGJRZSOO-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Etchegaray, J.P., et al. 2010. PLoS One5, e10303.
Walton, K.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 430.
Badura, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 730.
WGK
WGK 2
Jan Code
218719-5MG:
218719-MG:
試験成績書(COA)