Merck
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
別名:
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,700
25 MG
¥67,000
¥16,700
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,700
25 MG
¥67,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N4O · 2H2O
CAS番号:
分子量:
310.39
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,700
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
InChI Key
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0297-BULK:
PZ0297-5MG:
PZ0297-25MG:
PZ0297-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan D Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(1), 230-239 (2018-12-13)
The voltage gated sodium channel NaV1.8 has been postulated to play a key role in the transmission of pain signals. Core hopping from our previously reported phenylimidazole leads has allowed the identification of a novel series of benzimidazole NaV1.8 blockers.