Merck
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
別名:
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,920
25 MG
¥44,380
¥10,920
単価¥15,600割引30%
出荷予定日2025年3月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,920
25 MG
¥44,380
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO4S
CAS番号:
分子量:
347.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥10,920
単価¥15,600割引30%
出荷予定日2025年3月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
InChI Key
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)