Merck
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
別名:
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥11,550
25 MG
¥45,530
¥11,550
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥11,550
25 MG
¥45,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H31F9N6O2
CAS番号:
分子量:
666.58
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥11,550
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
PF-04445597 is an inhibitor of CETP.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)