Merck
PVP1
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニルピロリドン)-ヨウ素錯体
別名:
PVP-I, Povadyne®防腐剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
形状
powder
溶解性
H2O: 100 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
viruses
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
InChI Key
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(ビニルピロリドン)-ヨウ素錯体、または PVP-I は、ヒトドナー眼の微生物による汚染物質除去および伝染性造血器壊死症ウイルスの不活性化の研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
PVP-1 は緩やかにヨウ素を放出する製剤で脂質をヨウ素化しチロシン側鎖など細胞中化合物を酸化します。水溶性を向上させるため、カーボンナノチューブの被覆剤として用いられます。
その他情報
ヨ-ドフォア;"tamed iodine"。
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
法的情報
Povadyne is a registered trademark of National Patent Development Corp.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Not applicable
引火点(℃)
> 100 °C - Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PVP1-500G:4548173991504
PVP1-VAR:
PVP1-100G:4548173991481
PVP1-1KG:4548173991498
PVP1-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yangzi Jiang et al.
Acta biomaterialia, 9(9), 8089-8098 (2013-05-28)
Polyvinylpyrrolidone-iodine (Povidone-iodine, PVP-I) is widely used as an antiseptic agent for lavation during joint surgery; however, the biological effects of PVP-I on cells from joint tissue are unknown. This study examined the biocompatibility and biological effects of PVP-I on cells
X X Hao et al.
Poultry science, 92(10), 2560-2566 (2013-09-21)
Lots of microorganisms exist in layer houses can cause bird diseases and worker health concerns. Spraying chemical disinfectants is an effective way to decontaminate pathogenic microorganisms in the air and on surfaces in poultry houses. Slightly acidic electrolyzed water (SAEW
Lawrence L Yeung et al.
The Journal of urology, 189(1), 136-140 (2012-11-21)
We defined the relevant skin flora during genitourinary prosthetic surgery, evaluated the safety of chlorhexidine-alcohol for use on the male genitalia and compared chlorhexidine-alcohol to povidone-iodine in decreasing the rate of positive bacterial skin cultures at the surgical skin site
Pracha Nuntnarumit et al.
Infection control and hospital epidemiology, 34(4), 430-432 (2013-03-08)
We conducted a randomized controlled trial in neonates with birth weight greater than or equal to 1,500 g that compared 1% aqueous chlorhexidine gluconate (CHG) with 10% povidone-iodine (PI) as a topical antiseptic. We found 1% CHG to be more
Lina Du et al.
Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society, 20(6), 904-910 (2012-11-01)
In this study, a multifunctional in situ-forming hydrogel (MISG) was prepared as a wound dressing designed to stop bleeding, inhibit inflammation, relieve pain, and improve healing. A mixture of poloxamers 407 and 188 was used for the matrix of the