Merck
P0930
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品種目
BioXtra
形状
powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
粘度数
28-32(lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルピロリドン(PVP)/ポリビドンは、化粧品、医用製品およびヘアケア製品に使用されています。ポリビニルピロリドンとヨウ素の化合物であるポビドンヨードは、消毒剤および抗菌剤として使用されています。乾燥型のPVPは、軽い薄片状の吸湿性粉末として入手でき、最大で重量の40%の水を吸収できます。
アプリケーション
ポリビニルピロリドンは、免疫染色用のリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として使用されています。また、免疫化学分析のために単為生殖胚の洗浄に用いるリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として使用されています。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0930-BULK:
P0930-50G:
P0930-VAR:
P0930-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymer synthesis and processing
Natural and Synthetic Biomedical Polymers, 1-31 (2014)
Nhung Thi Nguyen et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 91(1), e13412-e13412 (2020-07-04)
The Vietnamese Ban pig is a precious genetic resource that needs to be preserved. In vitro embryo production from in vitro matured (IVM) oocytes is an important tool for the utilization of cryopreserved porcine sperm. The aim of this study
Cloned ferrets produced by somatic cell nuclear transfer
Li Z, et al.
Developmental Biology, 293, 439-448 (2006)
Antiseptic drugs and disinfectants
Side Effects of Drugs Annual: A world-wide yearly survey of new data and trends in adverse drug reactions., 28, 261-261 (2005)
Suppression of Erk signalling promotes ground state pluripotency in the mouse embryo
Nichols J, et al.
Development, 136(19), 3215-3222 (2009)
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture