Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¥11,030
おすすめの製品
物質
regenerated cellulose membrane
包装
pkg of 5 Maxi dialysis tubes
キャパシティ
0.1-3 mL
チューブL×直径
8 cm × 2.2 cm
ポアサイズ
3.5 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pur-A-Lyzer透析用チューブは、コンタミネーションを起こさずに、迅速にハイパフォーマンスの高分子抽出を行えます。タンパク質の精製、自動タンパク質シークエンシング、ペプチドマッピング、アミノ酸分析に最適です。
アプリケーション
MALDI-MS用タンパク質サンプルの調製。
サンプルの濃縮。
抗体や組換えタンパク質の精製など、大量のタンパク質透析。
10アミノ酸程度の低分子用のペプチド透析。
ウイルス粒子の精製。
混入した微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩、界面活性剤、溶媒、洗浄剤の除去。
複雑な構造の研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、タンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物、細胞抽出物のpHおよびバッファー調整。
ハイスループットの透析ができ、ビーカー1個で、1浮遊物について複数のPur-A-Lyzerチューブを使用可能。
ご利用に便利なよう、GeBAflexチューブは次の4サイズを揃えています。
ミニ:10~250 μL
ミディ:50~800 μL
マキシ:0.1~3 mL
メガ:3~20 mL
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Are Pur-A-Lyzer™ Maxi Dialysis Kits packaged with solution to hydrate the dialysis membranes?
1 回答-
The only Pur-a-lyzer™ products that are shipped in a wet condition are those with the 1,000, 25,000 and 50,000 MWCO. All the other MWCO Pur-a-lyzer™ products are shipped dry. The composition of this storage buffer is proprietary information. The volume of buffer is appropriate to the size of the Pur-a-lyzer™.