Merck
PURN60030
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer 小型透析キット
Mini 6000, capacity 10-250 μL, MWCO 6-8 kDa
別名:
ハイスループット透析チューブ, 透析器
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥20,720
¥20,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥20,720
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
¥20,720
Check Cart for Availability
物質
regenerated cellulose membrane
包装
pkg of 30 Mini dialysis tubes
キャパシティ
10-250 μL
tube size × diam.
3.5 cm × 0.9 cm
ポアサイズ
6-8 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pur-A-Lyzer Dialysis Kits(透析キット)は、標準的なピペットチップを使用して便利にロードおよびアンロードできる革新的な透析チューブであると同時に、98%のサンプル回収率を実現します。 Pur-A-Lyzer Tubeの革新的な設計により、単一の緩衝液タンクに多数のサンプルが収容可能な真のハイスループット透析を実現する唯一の透析ツールになります。
Pur-A-Lyzer Dialysis Tube(透析チューブ)を使用することで、汚染なしに高分子を迅速かつ高性能に抽出できます。タンパク質の精製、自動タンパク質シーケンシング、ペプチドマッピング、およびアミノ酸分析に最適です。
アプリケーション
10 mL~20 mLの容量の透析または緩衝液交換
MALDI-MS用のタンパク質サンプルの調製。
サンプル濃度。
抗体や組換えタンパク質精製などの大規模なタンパク質透析。
わずか10アミノ酸分子のペプチド透析。
ウイルス粒子精製。
混入を起こす微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩類、界面活性剤、溶剤、および洗浄剤の除去。
複合体形成研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、およびタンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物または細胞抽出物のpHおよび緩衝液調整。
ハイスループット透析では、1つのビーカーを1つのフローティングパッド上のいくつかのPur-A-Lyzerチューブに使用できます。
利便性を高めるために、Pur-A-Lyzerキットには4つのサイズがあります:
小型:10~250 μL
中型:50~800 μL
大型:0.1~3 mL
特大型:3~20 mL
法的情報
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. is it reusable?
    1 回答
    1. These products are intended to be single-use devices.
      役に立ちましたか?
  2. Please share the membrane compatibility with organic and inorganic solvent
    1 回答
    1. Due to systematic limitations, full documentation may not be attached here. See the list below for all solvents listed as compatible. For a full list please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Acetonitrile
      Benzene Benzyl alcohol
      n-Butanol
      n-Butyl acetate
      Carbon tetrachloride
      Cellosolve
      Chloroform
      Cyclohexane
      cyclohexanone
      Diethy ether
      Dimethyl fomamide
      Dimethylsulfoxide
      Dioxane
      Ethanol, 98%
      Ethyl acetate
      Ethylene glycol
      Gasoline
      Glycerol
      n-Heptane
      n-Hexane
      Isobutanol
      Isopropanol
      Isopropyl acetate
      Methanol, 98%
      Methyl acetate
      Methylene chloride
      Methyl ethyl ketone
      Methyl isobutyl ketone
      Monochlorbenzene
      Nitrobenzene
      n-Pentane
      Perchloroethylene
      Pyridine
      Tetrahydrofuran
      Toluene
      Trichlorethane
      Trichlorethylene
      Xylene
      Acetic acid, 25%
      Acetic acid, 96%
      Trichloracetic acid, 25%
      Ammonium persulfate
      Ferric chloride, 25%
      Sodium hypochlorite, 5%