Merck
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用
Midi
別名:
ハイスループット透析チューブ, 透析器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.24
包装
pack of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Floating rack can process up to 35 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
法的情報
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC