安全性情報
PRS3275
Sigma-Aldrich
Anti-TLR10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Toll-like receptor 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TLR10(81793)
免疫原
a peptide corresponding to 14 amino acids near the middle of human TLR10.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3275.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3275-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)