Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
PRS1137
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GDNFRγ, Anti-Glial cell line derived neurotrophic factor family receptor α3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥70,810
¥70,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥70,810
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,810
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 44 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Gfra3(14587)
免疫原
a peptide corresponding to amino acids from 347-360 of murine GFRα3.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1137.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS1137-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paola Bargagna-Mohan et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 731-749 (2020-11-17)
The cornea is the most innervated tissue in the human body. Myelinated axons upon inserting into the peripheral corneal stroma lose their myelin sheaths and continue into the central cornea wrapped by only nonmyelinating corneal Schwann cells (nm-cSCs). This anatomical