スキップする
PROTIA
ProteoPrep® 免疫アフィニティーアルブミン & IgG除去キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
製品PROTIAは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
technique(s)
immunodepletion: suitable
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
スピンカラム充填済みのProteoPrep® Immunoaffinity mediumは、2種のビーズ溶液の混合液で、組み換え発現した小さい単鎖抗体リガンドを含み、非特異的結合が少なく高い特異性があります。ProteoPrep Immunoaffinity Albumin and IgG Depletion Kitは、プロテオミクス解析、2次元電気泳動(2DE)または液体クロマトグラフィー(LC)用のサンプルを調製する際に、アルブミンとIgGをヒト血清(25~50μL)から特異的に除去するようデザインされています。本キットはマウスやモルモットの血清からアルブミンとIgGを除去することもできます。
ProteoPrep®Immunoaffinity Albumin and IgG Depletion Kitは、新規バイオマーカー探索に有用なツールです。
Application
ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin& amp; IgG Depletion Kitは、下記で使用されています:
  • 臍帯血清プロテオミクス
  • ヒト血漿(HP)プロテオミクス
  • ネフローゼ症候群患者の尿におけるタンパク質バイオマーカー候補のプロテオミックプロファイルに基づくスクリーニング
Features and Benefits
  • 結合能が高いため、豊富に存在する妨害タンパク質をより多く除去することができます。
  • 特異性が高いため、正確かつより完全なプロテオ-ムを解析が可能です。
  • バッファ-系は 2次元電気泳動に適合するため、タンパク質の量の低下の原因となり、時間のかかる中間工程が存在しません。
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
米国のお客様へ:水銀を含んでいます。ゴミ箱に捨てず、地域、州、または連邦法に従って処分してください。
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. My protein samples contain urea.  Can I still use the ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin & IgG Depletion Kit, Product PROTIA, for depletion?
    1 回答
    1. The presence of urea can reduce the depletion of albumin with PROTIA.  We would suggest a buffer exchange prior to depletion using either dialysis or 5 KDa NMWL cut-off spin filters.
      役に立ちましたか?
  3. Can I use the ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin & IgG Depletion Kit, Product PROTIA, on samples besides serum?
    1 回答
    1. Besides human serum or plasma samples, we have not specifically tested other human biological fluids with this kit.  However, in principle, there is no reason not to try the kit with other fluid samples.