Merck
PRI001
Sigma-Aldrich
PREADIPOCYTE ISOLATION KIT
Sufficient for 5 g of tissue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
使用法
sufficient for 5 g tissue
包装
pkg of 1 kit
保管条件
protect from light
テクニック
protein purification: suitable
tissue culture: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
The Preadipocyte Isolation Kit provides the reagents and tools to isolate the stromal vascular fraction from adipose tissue. The resulting stromal vascular fraction is cultured on a tissue-culture plate, where preadipocytes adhere. The preadipocytes retain the ability to proliferate and differentiate into adipocytes when treated with differentiation-inducing components (DIF001, 3T3-L1 Differentiation Kit). The preadipocytes can be used to study the process of adipogenesis and the differentiated adipocytes can be used to study lipolysis, endocrine activity, cell-signaling, and metabolic dysfunction.
アプリケーション
Isolation of preadipocytes from adipose tissue.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)