安全性情報
PLA0150
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-CBX5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
HEL25, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1 alpha homolog (Drosophila), HP1-ALPHA, HP1A, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha, antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog; Drosophila), epididymis luminal protein 25, heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,300
¥66,300
出荷予定日2025年5月27日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥66,300
出荷予定日2025年5月27日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_036249.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... CBX5(23468)
免疫原
The epitope recognized by PLA0150 maps to a region between residue 150 and the C-terminus (residue 191) of human Chromobox Homolog 5 using the numbering given in entry NP_036249.1 (GeneID 23468).
物理的形状
トリスクエン酸/リン酸塩緩衝液、pH 7~8、0.09% アジ化ナトリウム含有
その他情報
CBX5 (chromobox protein homolog 5), also known as HP1 (heterochromatin protein 1 homolog alpha), is one of 3 isoforms of HP1 that binds heterochromatin and functions as a structural adaptor to stabilize and organize macromolecular complexes with nucleosomes for higher chromatin structure. All of the HP1 isoforms possess a chromodomain and chromoshadow domain and associate with methylated histones that mediate transcriptional repression.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0150-100UL:
PLA0150-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)