PLA0119
Rabbit anti-NONO Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
52 kDa subunit, 54 kDa nuclear RNA- and DNA-binding protein, 54-kD, 55 kDa nuclear protein, DNA-binding p52/p100 complex, MRXS34, NMT55, NRB54, NonO protein, Nuclear RNA-binding protein, P54, P54NRB, PPP1R114, non-Pou domain-containing octamer (ATGCAAAT) binding protein, p54(nrb), protein phosphatase 1, regulatory subunit 114
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_031389.3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... NONO(4841)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0119-100UL-KC:
PLA0119-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)