Merck
P6915
Sigma-Aldrich
ホスホクレアチン 二ナトリウム塩 水和物
~98% (enzymatic)
別名:
N-(イミノ[ホスホノアミノ]メチル)-N-メチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
CAS番号:
分子量:
255.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~98% (enzymatic)
不純物
<0.02% free creatine
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ホスホクレアチンは、脊椎動物および一部の無脊椎動物の筋肉における高エネルギーリン酸リザーバーであり、ADP-ATP変換のためのリン酸を供給します。
包装
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6915-BULK:
P6915-500MG:
P6915-5G:
P6915-1G:
P6915-100MG:
P6915-25G:
P6915-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)