product name
プリスタン酸 溶液, mixture of isomers, ethanol solution, ≥97% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97% (GC)
形状
ethanol solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21)
InChI Key
PAHGJZDQXIOYTH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6617-5MG:4548173965352
P6617-5MG-PW:
P6617-VAR:
P6617-BULK:
試験成績書(COA)