Merck
P6488
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗プリオンタンパク質 マウス宿主抗体
clone F89/160.1.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗AA960666抗体, 抗CD230抗体, 抗PRIP抗体, 抗PrP<C>抗体, 抗PrPSc抗体, 抗PrP抗体, 抗Prn-i抗体, 抗RP23-401J24.1抗体, 抗Sinc抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F89/160.1.5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 27-30 kDa (PrPSc)
antigen 33-35 kDa (PrPC)
化学種の反応性
sheep, deer, human, bovine
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
sheep ... PRNP(493887)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 146-159 of bovine PrP, conjugated to KLH.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
P6488-VAR:
P6488-200UG-PW:
P6488-200UG:
P6488-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shizuyo Sutou et al.
BMC biotechnology, 7, 44-44 (2007-07-28)
Since prion gene-knockout mice do not contract prion diseases and animals in which production of prion protein (PrP) is reduced by half are resistant to the disease, we hypothesized that bovine animals with reduced PrP would be tolerant to BSE.