アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
183-184 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
InChI Key
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P4405-100MG:
P4405-VAR:
P4405-BULK:
P4405-50MG:
P4405-500MG:
試験成績書(COA)