Merck
P4399
Sigma-Aldrich
β-ラクタマーゼ Enterobacter cloacae由来
Type III, lyophilized powder, 6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
別名:
β-ラクタマーゼI, β-ラクタマーゼII, セファロスポリナーゼ, ペニシリナーゼ Enterobacter cloacae由来, ペニシリン アミド-β-ラクタムヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type III
フォーム
lyophilized powder
比活性
6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
組成
Protein, ~10%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-ラクタマーゼはβ-ラクタム環の分解によるβ-ラクタム系抗菌薬の不活化に用いられています。β-ラクタマーゼは抗菌薬耐性や耐性抑制の研究に用いられています[1]。製品P4399はEnterobacter cloacaeから製造されています。
生物化学的/生理学的作用
β-ラクタマーゼはβ-ラクタム環を分解してβ-ラクタム系抗菌薬を不活化します[1]
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°Cで1分間あたり1.0 μmolのベンジルペニシリンを加水分解する酵素量です。この国際単位(ベンジルペニシリンを基質として用いる)は600 Levy単位や75 Pollock単位とほぼ同じです。
物理的形状
リン酸ナトリウムバッファ-塩とクエン酸ナトリウムバッファ-塩を含有する凍結乾燥粉末
調製ノート
クロマトグラフィ-精製
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4399-5UN:
P4399-1UN:
P4399-1EA:
P4399-5UN-PW:
P4399-25UN:
P4399-VAR:
P4399-25UN-PW:
P4399-BULK:
P4399-10UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Arnold Louie et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(1), 258-270 (2011-10-26)
New broad-spectrum β-lactamases such as KPC enzymes and CTX-M-15 enzymes threaten to markedly reduce the utility of our armamentarium of β-lactam agents, even our most potent drugs, such as carbapenems. NXL104 is a broad-spectrum non-β-lactam β-lactamase inhibitor. In this evaluation
P J Johnsen et al.
Genetics, 181(4), 1521-1533 (2009-02-05)
We present a new hypothesis for the selective pressures responsible for maintaining natural competence and transformation. Our hypothesis is based in part on the observation that in Bacillus subtilis, where transformation is widespread, competence is associated with periods of nongrowth
Ryan M Phelan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(4), 1261-1263 (2009-01-27)
An efficient synthesis of a 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug is described for use against colorectal and other cancers in antibody and gene-directed therapies. The compound shows stability in aqueous media until specifically activated by beta-lactamase (betaL). The kinetic parameters of the 5-fluorouracil-cephalosporin
Grace Yim et al.
Canadian journal of microbiology, 59(2), 110-116 (2013-03-07)
Microbial populations in wastewater treatment plants (WWTPs) are increasingly being recognized as environmental reservoirs of antibiotic resistance genes. PCR amplicons for plasmid-mediated quinolone resistance determinants qnrA, qnrB, and qnrS were recorded in samples from a WWTP in Vancouver, British Columbia.
Despina Kotsanas et al.
The Medical journal of Australia, 198(5), 267-269 (2013-03-19)
Clinical utility of carbapenem antibiotics is under threat because of the emergence of acquired metallo-β-lactamase (MBL) genes. We describe an outbreak in an intensive care unit (ICU) possibly associated with contaminated sinks. Four clusters of gram-negative bacteria harbouring the MBL