Merck
P4374
Sigma-Aldrich
テトラスルホン酸フタロシアニン 水和物
solid
別名:
29H,29H,31H-フタロシアニン-C,C,C,C-テトラスルホン酸, PcTS, テトラスルホフタロシアニン, フタロシアニンテトラスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H18N8O12S4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
834.79 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
品質水準
保管条件
protect from light
dark blue
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)S(O)(=O)=O)c8cc(ccc58)S(O)(=O)=O)c9cc(ccc49)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H18N8O12S4.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;/h1-12H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52)(H2,33,34,35,36,37,38,39,40);1H2
InChI Key
QNPPZKALMXYKPI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラスルホン酸フタロシアニン水和物は、神経芽細胞腫細胞のタウ分泌に対する影響を検討するためのタウ凝集阻害薬(TAI)として使用されています。テロメアG-四重鎖安定化に対する影響を検討するための陰イオン性フタロシアニンとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
α-シヌクレインなどのタンパク質凝集やプロテア-ゼ抵抗性プリオンタンパク質形成のインヒビタ-です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4374-5MG:
P4374-VAR:
P4374-25MG:
P4374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ciaran K McLoughlin et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(18) (2020-09-16)
Fluorescein, and derivatives of fluorescein, are often used as fluorescent probes and sensors. In systems where pH is a variable, protonation/deprotonation of the molecule can influence the pertinent photophysics. Fluorination of the xanthene moiety can alter the molecule's pKa such
Maria Merezhko et al.
Cell reports, 25(8), 2027-2035 (2018-11-22)
Tauopathies are characterized by cerebral accumulation of Tau protein aggregates that appear to spread throughout the brain via a cell-to-cell transmission process that includes secretion and uptake of pathological Tau, followed by templated misfolding of normal Tau in recipient cells.
Chang-yue Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 15036-15044 (2011-08-19)
Inhibition of telomerase activity through stabilizing telomere G-quadruplex with small chemical ligands is emerging as a novel strategy for cancer therapy. For the large number of ligands that have been reported to inhibit telomerase activity, it is difficult to validate
Takao Ohtomo et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2012, 520248-520248 (2012-05-09)
The chemiluminescence (CL) signal immediately appeared when a hydrogen peroxide solution was injected into an iron-phthalocyanine tetrasulfonic acid (Fe-PTS) aqueous solution. Moreover, the CL intensity of Fe-PTS decreased by adding l-tyrosine. Based on these results, the determination of trace amounts
Suzette A Priola et al.
The Journal of infectious diseases, 188(5), 699-705 (2003-08-23)
The transmissible spongiform encephalopathy (TSE) diseases are rare, neurodegenerative diseases that include scrapie in sheep, bovine spongiform encephalopathy, and Creutzfeldt-Jakob disease in humans. There are no effective treatments available for clinical use in humans. We now demonstrate that, in 2