Merck
P4240
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイルホスファチジルイノシトール3,4,5-トリスホスファート 四ナトリウム塩
≥98%
別名:
1-(1,2-ジヘキサデカノイルホスファチジル)イノシトール-3,4,5-トリスリン酸 四ナトリウム塩, PtdIns-(3,4,5)-P3(1,2-ジパルミトイル) 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥23,700
¥23,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥23,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H78Na4P4O22
分子量:
1138.90
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.77
¥23,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
シグナル伝達のモジュレ-タ-として提唱されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4240-100UG-PW:
P4240-BULK:
P4240-100UG:
P4240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)