スキップする
P0102
PKCβII ペプチドインヒビターI トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC), lyophilized powder
別名:
プロテインキナーゼCβIIペプチドインヒビターI トリフルオロアセタート塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥33,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C61H94N12O19 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1299.47 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
¥33,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C61H94N12O19.C2HF3O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-49(78)65-45(33-74)58(88)68-41(28-34(2)3)55(85)71-44(31-48(63)77)60(90)73-27-18-21-46(73)59(89)67-39(23-25-50(79)80)53(83)69-42(29-36-32-64-38-20-17-16-19-37(36)38)56(86)70-43(30-47(62)76)57(87)66-40(24-26-51(81)82)54(84)72-52(35(4)75)61(91)92;3-2(4,5)1(6)7/h16-17,19-20,32,34-35,39-46,52,64,74-75H,5-15,18,21-31,33H2,1-4H3,(H2,62,76)(H2,63,77)(H,65,78)(H,66,87)(H,67,89)(H,68,88)(H,69,83)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,79,80)(H,81,82)(H,91,92);(H,6,7)/t35-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,52+;/m1./s1
InChI key
FATKAQBIAPMYQT-YPNBOXGNSA-N
Biochem/physiol Actions
PKCβIIペプチドインヒビターIは細胞透過性のプロテインキナーゼCインヒビターです。
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P1614SML1773520219
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
P0102-1MG: + P0102-VAR: + P0102-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)