おすすめの製品
タイプ
Type XVII-B
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
500-1,000 units/mg solid
分子量
29 kDa
精製方法
chromatography
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2922-PPG:
P2922-500UN:
P2922-2.5KU:
P2922-500UN-PW:
P2922-PH:
P2922-100UN:
P2922-100UN-PW:
P2922-BULK:
P2922-VAR:
P2922-2.5KU-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.