Merck
P2767
Sigma-Aldrich
1,2-ジ(cis-9-オクタデセノイル)-sn-グリセリン 3-リン酸 ナトリウム塩
≥99% (GC), ≥97% (TLC)
別名:
L-α-ホスファチジン酸, ジオレオイル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H73O8P
CAS番号:
分子量:
700.97
UNSPSCコード:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥97% (TLC)
≥99% (GC)
フォーム
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(O)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H73O8P.3Na/c2*1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;;/h2*17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);;;/q;;3*+1/p-3/b2*19-17-,20-18-;;;/t2*37-;;;/m11.../s1
InChI Key
VSEVTEXNDGQEBO-LSVXRYHXSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2767-5MG:
P2767-100MG:
P2767-10MG:
P2767-50MG:
P2767-VAR:
P2767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Suttichai Krisanaprakornkit et al.
International immunology, 20(1), 21-29 (2007-11-08)
Human beta-defensin expression correlates with differentiation in oral epithelium, and calcium ion, an important regulator of epithelial differentiation, plays a critical role in regulation of human beta-defensin-2 (hBD-2) mRNA expression. Phospholipase D (PLD) also regulates epithelial differentiation. Therefore, we examined
Luísa Camacho et al.
Journal of cell science, 122(Pt 23), 4383-4392 (2009-11-12)
Rab GTPases of the Arabidopsis Rab-E subclass are related to mammalian Rab8 and are implicated in membrane trafficking from the Golgi to the plasma membrane. Using a yeast two-hybrid assay, Arabidopsis phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 2 (PtdIns(4)P 5-kinase 2; also known as