Merck
P2186
Sigma-Aldrich
[pGlu4]-Myelin basic protein fragment 4-14
≥97% (HPLC)
別名:
pGlu-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H100N20O17
CAS番号:
分子量:
1373.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 5 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C3CCC(=O)N3)C(O)=O
InChI
1S/C60H100N20O17/c1-32(2)28-42(58(96)97)77-53(91)41(29-33-15-17-34(83)18-16-33)76-49(87)36(11-4-6-24-62)73-54(92)43(30-81)78-50(88)37(12-7-25-68-59(64)65)72-52(90)39(19-21-46(63)84)74-55(93)44(31-82)79-56(94)45-14-9-27-80(45)57(95)40(13-8-26-69-60(66)67)75-48(86)35(10-3-5-23-61)71-51(89)38-20-22-47(85)70-38/h15-18,32,35-45,81-83H,3-14,19-31,61-62H2,1-2H3,(H2,63,84)(H,70,85)(H,71,89)(H,72,90)(H,73,92)(H,74,93)(H,75,86)(H,76,87)(H,77,91)(H,78,88)(H,79,94)(H,96,97)(H4,64,65,68)(H4,66,67,69)
InChI Key
RCRPGVVPXJBQFQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Mbp(17196)
Amino Acid Sequence
Glp-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナーゼCに特異的な基質です。
基質
Specific substrate for protein kinase C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2186-VAR:
P2186-5MG:
P2186-1MG:
P2186-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Yasuda et al.
Biochemical and biophysical research communications, 166(3), 1220-1227 (1990-02-14)
Among various phosphate acceptor proteins and peptides so far tested, a synthetic peptide having the sequence surrounding Ser(8) of myelin basic protein, Gln-Lys-Arg-Pro-Ser(8)-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu, (MBP4-14), is the most specific and convenient substrate which can be used for selective assay of protein