Merck
P2002
Sigma-Aldrich
PTH-norvaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2OS
CAS番号:
分子量:
234.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-2-6-10-11(15)14(12(16)13-10)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3,(H,13,16)
InChI Key
ZUNXHUPAUYHHBT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)