サイズを選択してください
¥106,000
サイズを選択してください
About This Item
¥106,000
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (perchloric acid titration)
フォーム
powder
溶解性
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
InChI Key
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P1761-5G:
P1761-BULK:
P1761-25G:
P1761-1G:
P1761-VAR:
アクティブなフィルタ