Merck
P1610
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 100 mL
別名:
885302-0100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,475
¥20,475
単価¥27,300割引25%
出荷予定日2025年3月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,475
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.74
¥20,475
単価¥27,300割引25%
出荷予定日2025年3月28日
物質
glass
有効容積
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.• All-glass construction• Two pestles are supplied with each complete unit• Large clearance pestle is used for the initial sample reduction• Small clearance pestle is used to form the final homogenate• Replacement components are available and completely interchangeable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2