スキップする
D0189
KIMBLE Dounce組織破砕セット
100 mL complete
別名:
Dounce 組織粉砕器, 組織粉砕器
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 set
カートの在庫状況を確認する
¥89,700
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
¥89,700
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0100
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
working volume × L
100 mL × 232 mm
Features and Benefits
  • ホウケイ酸ガラス3.3で製造_x000D_
  • 主に細胞作業用に設計されており、均質化後も核がそのまま残ります。_x000D_
  • オールガラス構造_x000D_
  • 各ユニットには2つの乳棒が付属しています_x000D_
  • クリアランスが大きい乳棒は、サンプルの初期粉砕に使用します_x000D_
  • クリアランスが小さい乳棒は、最終的な均質化物の形成に使用します_x000D_
  • 交換用コンポーネントが用意されており、完全に互換性があります
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D8938D9188D9063
description
100 mL complete
description
2 mL complete
description
40 mL complete
description
7 mL complete
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
40 mL × 215 mm
working volume × L
7 mL × 125 mm
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0040
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0007
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce組織破砕セット
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)