Merck
P1502
Sigma-Aldrich
PTH-(ε-phenylthiocarbamyl)lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4OS2
CAS番号:
分子量:
398.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCNC(=S)Nc2ccccc2)NC(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C20H22N4OS2/c25-18-17(23-20(27)24(18)16-11-5-2-6-12-16)13-7-8-14-21-19(26)22-15-9-3-1-4-10-15/h1-6,9-12,17H,7-8,13-14H2,(H,23,27)(H2,21,22,26)/t17-/m0/s1
InChI Key
BUPYRERCBPFRFM-KRWDZBQOSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P1502-1G:
P1502-250MG:
P1502-50MG:
P1502-500MG:
P1502-VAR:
P1502-100MG:
P1502-BULK:
試験成績書(COA)