アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
保管条件
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2C\C=C(\C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
InChI Key
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P134-50MG:4548173205229
P134-VAR:
P134-BULK:
P134-SMPL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)